Print…
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7492-100MG OR7492-500MG
APOSOR7492-100MGEA 164 EUR
APOSOR7492-100MG APOSOR7492-500MG
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₄ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06656008
Número CAS: 1204-43-9