Print…
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7489-1G OR7489-250MG
APOSOR7489-1GEA 132 EUR
APOSOR7489-1G APOSOR7489-250MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₄N₂O₂S
Ponto de Fusão: 221…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01570552
Número CAS: 192948-09-7