Print…
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7486-1G OR7486-5G
APOSOR7486-1GEA 0 EUR
APOSOR7486-1G APOSOR7486-5G
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039111
Número CAS: 400747-22-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III