Print…
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7480-1G OR7480-5G
APOSOR7480-1GEA 43.7 EUR
APOSOR7480-1G APOSOR7480-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 182…186 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03937477
Número CAS: 52938-99-5