Print…
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7460-10G OR7460-5G
APOSOR7460-10GEA 477 EUR
APOSOR7460-10G APOSOR7460-5G
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862517
Número CAS: 52988-34-8