Print…
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7454-1G OR7454-5G
APOSOR7454-1GEA 23.2 EUR
APOSOR7454-1G APOSOR7454-5G
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 54…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631913
Número CAS: 421553-62-0