4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride, 4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
OR7448-1G
OR7448-250MG
APOSOR7448-1GEA
231
EUR
APOSOR7448-1G
APOSOR7448-250MG
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
Fórmula:
C₁₃H₁₃NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03424668 Número CAS: 53059-28-2 |