Print…
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Acetyl-5-aminoindoline
OR7441-1G OR7441-250MG
APOSOR7441-1GEA 68.3 EUR
APOSOR7441-1G APOSOR7441-250MG
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole, Grau técnico
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 181…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00087208
Número CAS: 4993-96-8