Print…
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7440-5G OR7440-25G
APOSOR7440-5GEA 65.5 EUR
APOSOR7440-5G APOSOR7440-25G
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₇NO₂S
Peso Molecular: 181.2100 g/mol
Ponto de Fusão: 137…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216489
Número CAS: 22821-76-7