Print…
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7437-1G OR7437-500MG OR7437-250MG
APOSOR7437-1GEA 135 EUR
APOSOR7437-1G APOSOR7437-500MG APOSOR7437-250MG
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Fórmula: C₁₀H₇NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039091
Número CAS: 210884-99-4