Print…
Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Oxo-2H-chromene-6-sulphonyl chloride
OR7425-10G OR7425-5G
APOSOR7425-10GEA 289 EUR
APOSOR7425-10G APOSOR7425-5G
Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Coumarin-6-sulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₅ClO₄S
Ponto de Fusão: 115…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01941320
Número CAS: 10543-42-7
UN: 3261
ADR: 8,II