Print…
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7418-1G OR7418-5G
APOSOR7418-1GEA 125 EUR
APOSOR7418-1G APOSOR7418-5G
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₃H₁₁BBrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027206
Número CAS: 874288-30-9