Print…
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7411-1G OR7411-25G OR7411-5G OR7411-100G
APOSOR7411-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7411-1G APOSOR7411-25G APOSOR7411-5G APOSOR7411-100G
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₉NO₅
Ponto de Fusão: 54…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00662902
Número CAS: 2327-45-9