Print…
5-Amino-3-methylisoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7410-10G OR7410-1G OR7410-5G
APOSOR7410-10GEA 63.8 EUR
APOSOR7410-10G APOSOR7410-1G APOSOR7410-5G
5-Amino-3-methylisoxazole
5-Amino-3-methylisoxazole
Fórmula: C₄H₆N₂O
Ponto de Fusão: 81…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003151
Número CAS: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9