Print…
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7391-1G OR7391-5G
APOSOR7391-1GEA 157 EUR
APOSOR7391-1G APOSOR7391-5G
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid 97%
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424613
Número CAS: 70916-98-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III