Print…
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7387-1G OR7387-5G
APOSOR7387-1GEA 0 EUR
APOSOR7387-1G APOSOR7387-5G
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039068
Número CAS: 222180-19-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III