Print…
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7386-1G OR7386-250MG
APOSOR7386-1GEA 319 EUR
APOSOR7386-1G APOSOR7386-250MG
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039067
Número CAS: 100538-35-0