Print…
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7384-1G OR7384-5G
APOSOR7384-1GEA 261 EUR
APOSOR7384-1G APOSOR7384-5G
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 98%
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424616
Número CAS: 205871-52-9