Print…
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7383-1G OR7383-250MG
APOSOR7383-1GEA 265 EUR
APOSOR7383-1G APOSOR7383-250MG
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039066
Número CAS: 6720-26-9