Print…
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7366-1G OR7366-5G
APOSOR7366-1GEA 27.7 EUR
APOSOR7366-1G APOSOR7366-5G
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₉ClO₂
Ponto de Fusão: 290…292 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424592
Número CAS: 5748-41-4