Print…
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7364-1G OR7364-5G
APOSOR7364-1GEA 170 EUR
APOSOR7364-1G APOSOR7364-5G
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₉ClO₂
Ponto de Fusão: 167…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426504
Número CAS: 7079-15-4