Print…
Methyl-2-hydroxyisonicotinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 1,2-dihydro-2-oxopyridine-4-carboxylate
OR7352-1G OR7352-5G
APOSOR7352-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7352-1G APOSOR7352-5G
Methyl-2-hydroxyisonicotinate 97%
Methyl-2-hydroxyisonicotinate
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 210…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258780
Número CAS: 89937-77-9