Print…
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7344-100MG OR7344-1G OR7344-500MG
APOSOR7344-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR7344-100MG APOSOR7344-1G APOSOR7344-500MG
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Fórmula: C₁₃H₉ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039056
Número CAS: 223575-76-6