Print…
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine, 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
OR7343-1G OR7343-250MG
APOSOR7343-1GEA 272 EUR
APOSOR7343-1G APOSOR7343-250MG
4-(4-Chlorophenyl)aniline
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Fórmula: C₁₂H₁₀ClN
Ponto de Fusão: 127…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00477989
Número CAS: 135-68-2