Print…
1,1-Diphenylethylene oxide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7342-10G OR7342-1G OR7342-5G OR7342-25G
APOSOR7342-10GEA 0 EUR
APOSOR7342-10G APOSOR7342-1G APOSOR7342-5G APOSOR7342-25G
1,1-Diphenylethylene oxide 97%
1,1-Diphenylethylene oxide
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040725
Número CAS: 882-59-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III