Print…
4-Vinylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7329-25G OR7329-100G OR7329-10G
APOSOR7329-25GEA 109 EUR
APOSOR7329-25G APOSOR7329-100G APOSOR7329-10G
4-Vinylbenzoic acid 97%
4-Vinylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002569
Número CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4