Print…
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-Acetyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7314-1G OR7314-250MG OR7314-5G
APOSOR7314-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7314-1G APOSOR7314-250MG APOSOR7314-5G
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₂O₃
Ponto de Fusão: 281…284 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00230828
Número CAS: 114691-92-8