Print…
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(3-nitrophenyl)maleimide
OR7302-1G OR7302-250MG
APOSOR7302-1GEA 533 EUR
APOSOR7302-1G APOSOR7302-250MG
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Fórmula: C₁₀H₆N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047116
Número CAS: 7300-93-8