Print…
3-Bromo-5-chloroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-5-chlorophenylamine
OR7300-10G OR7300-5G OR7300-25G
APOSOR7300-10GEA 45.1 EUR
APOSOR7300-10G APOSOR7300-5G APOSOR7300-25G
3-Bromo-5-chloroaniline 98%
3-Bromo-5-chloroaniline
Fórmula: C₆H₅BrClN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06797804
Número CAS: 96558-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III