Print…
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7292-250G OR7292-50G
APOSOR7292-250GEA 487 EUR
APOSOR7292-250G APOSOR7292-50G
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₆Br₂O₃
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016416
Número CAS: 41727-47-3