Print…
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7278-1G OR7278-250MG
APOSOR7278-1GEA 249 EUR
APOSOR7278-1G APOSOR7278-250MG
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
Fórmula: C₁₀H₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1631-29-4