Print…
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7273-1G OR7273-5G
APOSOR7273-1GEA 33.5 EUR
APOSOR7273-1G APOSOR7273-5G
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione
Fórmula: C₁₀H₁₆O₂
Ponto de Fusão: 125…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129458
Número CAS: 57641-95-9