Print…
2,3-Dimethylthiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7265-1G OR7265-5G
APOSOR7265-1GEA 26.1 EUR
APOSOR7265-1G APOSOR7265-5G
2,3-Dimethylthiophene
2,3-Dimethylthiophene
Fórmula: C₆H₈S
Peso Molecular: 112.2 g/mol
Ponto de ebulição: 141…142 °C
Ponto de Fusão: –49 °C
Densidade: 1.0021
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130081
Número CAS: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN: 1993
ADR: 3 III