Print…
3-Quinolineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
OR7263-5G OR7263-25G
APOSOR7263-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7263-5G APOSOR7263-25G
3-Quinolineboronic acid
3-Quinolineboronic acid
Fórmula: C₉H₈BNO₂
Ponto de Fusão: 191…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02183527
Número CAS: 191162-39-7