Print…
5-Pyrimidineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7262-1G OR7262-5G OR7262-10G
APOSOR7262-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7262-1G APOSOR7262-5G APOSOR7262-10G
5-Pyrimidineboronic acid
5-Pyrimidineboronic acid
Fórmula: C₄H₅BN₂O₂
Ponto de Fusão: 110…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03002366
Número CAS: 109299-78-7