Print…
4-Propylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7257-1G OR7257-5G OR7257-10G
APOSOR7257-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7257-1G APOSOR7257-5G APOSOR7257-10G
4-Propylphenylboronic acid
4-Propylphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₂
Ponto de Fusão: 89…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00859261
Número CAS: 134150-01-9