Print…
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amyloxyphenylboronic acid, 4-Pentyloxyphenylboronic acid, (4-Pentyloxyphenyl)boronic acid, 4-Pentyloxybenzeneboronic acid, 4-n-Pentyloxybenzeneboronic acid, 4-(N-Pentyloxy)phenylboronic acid, 4-Amyloxybenzeneboronic acid
OR7247-1G OR7247-25G OR7247-5G
APOSOR7247-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7247-1G APOSOR7247-25G APOSOR7247-5G
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₇BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039035
Número CAS: 146449-90-3