Print…
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-n-Octyloxyphenylboronic acid, (4-(Octyloxy)phenyl)boronic acid, 4-n-Octyloxybenzeneboronic acid
OR7245-1G OR7245-25G OR7245-5G
APOSOR7245-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7245-1G APOSOR7245-25G APOSOR7245-5G
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₄H₂₃BO₃
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00982004
Número CAS: 121554-09-4