Print…
4-Nonylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-N-Nonylphenylboronic acid, 4-n-Nonylbenzeneboronic acid, FAAH/MAGL-IN-4
OR7244-1G OR7244-5G
APOSOR7244-1GEA 158 EUR
APOSOR7244-1G APOSOR7244-5G
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₅H₂₅BO₂
Ponto de Fusão: 82…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093070
Número CAS: 256383-45-6