Print…
4-(Morpholino)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Morpholinophenyl)boronic acid
OR7242-1G OR7242-250MG OR7242-5G
APOSOR7242-1GEA 24.8 EUR
APOSOR7242-1G APOSOR7242-250MG APOSOR7242-5G
4-(Morpholino)phenylboronic acid
4-(Morpholino)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₄BNO₃
Ponto de Fusão: 126…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095169
Número CAS: 186498-02-2