Print…
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR7236-1G OR7236-250MG
APOSOR7236-1GEA 676 EUR
APOSOR7236-1G APOSOR7236-250MG
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₈BNO₃
Peso Molecular: 152.9436 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01114676
Número CAS: 355004-67-0