Print…
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR7235-25G OR7235-5G OR7235-100G
APOSOR7235-25GEA 55.1 EUR
APOSOR7235-25G APOSOR7235-5G APOSOR7235-100G
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₈BNO₃
Peso Molecular: 152.95 g/mol
Ponto de Fusão: 135…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093044
Número CAS: 163105-89-3