Print…
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7234-25G OR7234-5G OR7234-1G OR7234-10G
APOSOR7234-25GEA 0 EUR
APOSOR7234-25G APOSOR7234-5G APOSOR7234-1G APOSOR7234-10G
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁BO₃
Ponto de Fusão: 311 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093087
Número CAS: 156641-98-4