Print…
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7232-1G OR7232-250MG OR7232-5G
APOSOR7232-1GEA 150 EUR
APOSOR7232-1G APOSOR7232-250MG APOSOR7232-5G
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03412069
Número CAS: 142273-84-5