Print…
3,4,5-Trimetoxianilina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7231-100G OR7231-25G OR7231-500G
APOSOR7231-100GEA 98.6 EUR
APOSOR7231-100G APOSOR7231-25G APOSOR7231-500G
3,4,5-Trimetoxianilina 98%
3,4,5-Trimetoxianilina
Fórmula: C₉H₁₃NO₃
Peso Molecular: 183.21 g/mol
Ponto de ebulição: 293
Ponto de Fusão: 110…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008393
Número CAS: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4