Print…
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-methoxymethylphenyl)boronic acid, 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, 2-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid, 2-Methoxymethylphenylboronic acid
OR7230-1G OR7230-250MG OR7230-5G
APOSOR7230-1GEA 69.6 EUR
APOSOR7230-1G APOSOR7230-250MG APOSOR7230-5G
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 98%
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03412110
Número CAS: 126617-98-9