Print…
4-Indoleboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7226-5G OR7226-1G
APOSOR7226-5GEA 469 EUR
APOSOR7226-5G APOSOR7226-1G
4-Indoleboronic acid
4-Indoleboronic acid
Fórmula: C₈H₈BNO₂
Ponto de Fusão: 184…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095175
Número CAS: 220465-43-0