Print…
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7221-1G OR7221-25G OR7221-5G
APOSOR7221-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7221-1G APOSOR7221-25G APOSOR7221-5G
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₃H₂₁BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039169
Número CAS: 136370-19-9