Print…
1-tert-Butil-4-iodobenzeno
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7218-100G OR7218-25G
APOSOR7218-100GEA 0 EUR
APOSOR7218-100G APOSOR7218-25G
1-tert-Butil-4-iodobenzeno
1-tert-Butil-4-iodobenzeno
Fórmula: C₁₀H₁₃I
Ponto de ebulição: 243 °C
Densidade: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052339
Número CAS: 35779-04-5