Print…
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
OR7215-25G OR7215-5G
APOSOR7215-25GEA 190 EUR
APOSOR7215-25G APOSOR7215-5G
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₄
Peso Molecular: 179.97 g/mol
Ponto de Fusão: 214…217 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093661
Número CAS: 121124-97-8
UN: 3261
ADR: 8 II